5-Hydroxypicolinaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51764-250MG OR51764-1G
APOSOR51764-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR51764-250MG APOSOR51764-1G
5-Hydroxypicolinaldehyde 98%
5-Hydroxypicolinaldehyde
Formula: C6H5NO2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697538
Núm. CAS: 31191-08-9