Methyl-5-hydroxypicolinate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51766-1G OR51766-5G
APOSOR51766-1GEA 29 EUR
APOSOR51766-1G APOSOR51766-5G
Methyl-5-hydroxypicolinate 95+%
Methyl-5-hydroxypicolinate
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. de fusión: 191…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05256426
Núm. CAS: 30766-12-2