Ácido 2-clorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5177-1KG OR5177-500G
APOSOR5177-1KGEA 31.9 EUR
APOSOR5177-1KG APOSOR5177-500G
Ácido 2-clorobenzoico
Ácido 2-clorobenzoico
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. Ebullición: 285 °C
Pto. de fusión: 138…143 °C
Densidad: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002412
Núm. CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4