Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51771-1G OR51771-10G OR51771-5G
APOSOR51771-1GEA 98.6 EUR
APOSOR51771-1G APOSOR51771-10G APOSOR51771-5G
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-3-hydroxyisonicotinate
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661299
Núm. CAS: 10128-72-0