3-Bromo-4-piridona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-hydroxypyridine, 3-Bromo-4-pyridinol
OR51772-10G OR51772-5G
APOSOR51772-10GEA 142 EUR
APOSOR51772-10G APOSOR51772-5G
3-Bromo-4-piridona 97%
3-Bromo-4-piridona
Formula: C₅H₄BrNO
MW: 174,00 g/mol
Pto. de fusión: 225…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646107
Núm. CAS: 36953-41-0