4-Methylpyridin-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-4-methylpyridine
OR51773-1G OR51773-10G
APOSOR51773-1GEA 111 EUR
APOSOR51773-1G APOSOR51773-10G
4-Methylpyridin-3-ol
4-Methylpyridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO
MW: 109.1259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114227
Núm. CAS: 1121-19-3