4-Methoxypyridin-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-4-methoxypyridine
OR51782-1G OR51782-250MG OR51782-100MG
APOSOR51782-1GEA 186 EUR
APOSOR51782-1G APOSOR51782-250MG APOSOR51782-100MG
4-Methoxypyridin-3-ol
4-Methoxypyridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125.13 g/mol
Pto. de fusión: 143…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044354
Núm. CAS: 153199-54-3