6-Nitro-m-toluidina

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 6-Nitro-3-metilanilina, 5-Metil-2-nitroanilina

OR51790-25G OR51790-5G
APOSOR51790-25GEA 265 EUR
APOSOR51790-25G APOSOR51790-5G
6-Nitro-m-toluidina
6-Nitro-m-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 110…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007814
Núm. CAS: 578-46-1
EINECS: 209-423-7
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR