(R)-(-)-3-Isopropilpiperazina-2,5-diona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-3-Isopropylpiperazine-2,5-dione
OR51793-5G
APOSOR51793-5GEA 120 EUR
APOSOR51793-5G
(R)-(-)-3-Isopropilpiperazina-2,5-diona
(R)-(-)-3-Isopropilpiperazina-2,5-diona
Formula: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156,18 g/mol
Pto. de fusión: 256…262 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210060
Núm. CAS: 143673-66-9