2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
OR51801-1G OR51801-5G OR51801-25G
APOSOR51801-1GEA 55.1 EUR
APOSOR51801-1G APOSOR51801-5G APOSOR51801-25G
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Formula: C₄H₉N₅O₅S
MW: 239,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012785
Núm. CAS: 39267-74-8