5-Bromo-2-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 29 EUR
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Bromo-2-iodoaniline
5-Bromo-2-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
MW: 297.9200 g/mol
Pto. de fusión: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09753734
Núm. CAS: 64085-52-5