3'-Iodoacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3-Iodofenil)etan-1-ona
OR51806-100G OR51806-25G
APOSOR51806-100GEA 243 EUR
APOSOR51806-100G APOSOR51806-25G
3'-Iodoacetofenona
3'-Iodoacetofenona
Formula: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Pto. Ebullición: 107 °C/0,75mmHg
Densidad: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060283
Núm. CAS: 14452-30-3