5-Bromo-2-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5181-100G OR5181-25G
APOSOR5181-100GEA 68.3 EUR
APOSOR5181-100G APOSOR5181-25G
5-Bromo-2-cloropiridina 98%
5-Bromo-2-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
Pto. de fusión: 65…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318951
Núm. CAS: 53939-30-3