4'-Ethynylacetophenone 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51810-10G OR51810-1G OR51810-5G
APOSOR51810-10GEA 612 EUR
APOSOR51810-10G APOSOR51810-1G APOSOR51810-5G
4'-Ethynylacetophenone 94%
4'-Ethynylacetophenone
Formula: C₁₀H₈O
Pto. de fusión: 68…71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04974025
Núm. CAS: 42472-69-5