2-Bromo-5-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5182-100G OR5182-10G OR5182-25G
APOSOR5182-100GEA 59.6 EUR
APOSOR5182-100G APOSOR5182-10G APOSOR5182-25G
2-Bromo-5-cloropiridina 98%
2-Bromo-5-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Pto. de fusión: 65…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234006
Núm. CAS: 40473-01-6