4-(Chloromethyl)styrene, grado técnico
Peligro
OR51822-250G OR51822-25G
APOSOR51822-250GEA 364 EUR
APOSOR51822-250G APOSOR51822-25G
4-(Chloromethyl)styrene, grado técnico
4-(Chloromethyl)styrene
Formula: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Pto. Ebullición: 229 °C
Densidad: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051362
Núm. CAS: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II