Ácido isoxazol-5-carboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isoxazole-5-carboxylic acid
OR5183-25G OR5183-1G OR5183-5G
APOSOR5183-25GEA 227 EUR
APOSOR5183-25G APOSOR5183-1G APOSOR5183-5G
Ácido isoxazol-5-carboxílico 98%
Ácido isoxazol-5-carboxílico
Formula: C₄H₃NO₃
Pto. de fusión: 141…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156151
Núm. CAS: 21169-71-1