(S)-(-)-Ácido málico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L(-)-Ácido málico
OR51833-2.5KG OR51833-10KG
APOSOR51833-2.5KGEA 263 EUR
APOSOR51833-2.5KG APOSOR51833-10KG
(S)-(-)-Ácido málico 99%
(S)-(-)-Ácido málico
Formula: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064213
Núm. CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5