2,4-Dicloro-5-metoxipirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5184-1G OR5184-25G
APOSOR5184-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5184-1G APOSOR5184-25G
2,4-Dicloro-5-metoxipirimidina
2,4-Dicloro-5-metoxipirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179.00 g/mol
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02685670
Núm. CAS: 19646-07-2