2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Benzyloxy)ethanamine, 2-(Benzyloxy)ethylamine
OR51851-1G OR51851-25G OR51851-5G
APOSOR51851-1GEA 114 EUR
APOSOR51851-1G APOSOR51851-25G APOSOR51851-5G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,2056 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235180
Núm. CAS: 38336-04-8
UN: 3267
ADR: 8,III