2,3,5,6-Tetrabromo-p-xileno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
OR51854-100G OR51854-25G OR51854-5G
APOSOR51854-100GEA 371 EUR
APOSOR51854-100G APOSOR51854-25G APOSOR51854-5G
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xileno
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xileno
Formula: C₈H₆Br₄
MW: 421.75 g/mol
Pto. de fusión: 254…256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010353
Núm. CAS: 23488-38-2
EINECS: 245-688-5