2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR51862-1G
OR51862-5G
OR51862-25G
APOSOR51862-1GEA
21.9
EUR
APOSOR51862-1G
APOSOR51862-5G
APOSOR51862-25G
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,0434 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11044843 Núm. CAS: 74317-85-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...