2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Dimethoxyphenacyl bromide
OR51867-1G OR51867-5G OR51867-10G
APOSOR51867-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51867-1G APOSOR51867-5G APOSOR51867-10G
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425186
Núm. CAS: 1835-02-5
UN: 1759
ADR: 8,III