4-Aminocyclohexanone hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51872-25G
APOSOR51872-25GEA 98.6 EUR
APOSOR51872-25G
4-Aminocyclohexanone hydrochloride 95+%
4-Aminocyclohexanone hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO·HCl
MW: 149,62 g/mol
Pto. de fusión: 205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659765
Núm. CAS: 675112-40-0