Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51873-1G OR51873-25G OR51873-5G
APOSOR51873-1GEA 49.3 EUR
APOSOR51873-1G APOSOR51873-25G APOSOR51873-5G
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09954957
Núm. CAS: 99548-55-7