1-Cloro-2-iodoetano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51875-1G OR51875-5G
APOSOR51875-1GEA 71.2 EUR
APOSOR51875-1G APOSOR51875-5G
1-Cloro-2-iodoetano
1-Cloro-2-iodoetano
Formula: C₂H₄ClI
Pto. Ebullición: 61…62 °C
Densidad: 2,088 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041453
Núm. CAS: 624-70-4