Octildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
OR51876-100G OR51876-25G OR51876-5G
APOSOR51876-100GEA 865 EUR
APOSOR51876-100G APOSOR51876-25G APOSOR51876-5G
Octildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Octildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₃H₂₉NO₃S
Pto. de fusión: 212…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036912
Núm. CAS: 15178-76-4