2'-Metoxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
OR5188-100G OR5188-25G
APOSOR5188-100GEA 145 EUR
APOSOR5188-100G APOSOR5188-25G
2'-Metoxiacetofenona 98%
2'-Metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 131 °C/18mmHg
Densidad: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008725
Núm. CAS: 579-74-8
EINECS: 209-446-2