Dimetiléter 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Éter dimetílico
OR51882-100G OR51882-400G
APOSOR51882-100GEA 481 EUR
APOSOR51882-100G APOSOR51882-400G
Dimetiléter 99%
Dimetiléter
Formula: C₂H₆O
MW: 46,07 g/mol
Pto. Ebullición: –24,8 °C
Pto. de fusión: –141 °C
Densidad: 0,661 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 115-10-6
EINECS: 204-065-8
UN: 1033
ADR: 2.1,