(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
OR51885-25G OR51885-5G
APOSOR51885-25GEA 75.4 EUR
APOSOR51885-25G APOSOR51885-5G
(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 97%
(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 72…73 °C
Densidad: 1,062 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003213
Núm. CAS: 14347-78-5