3-Nitrofenilhidracinio cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5189-25G OR5189-5G
APOSOR5189-25GEA 65.7 EUR
APOSOR5189-25G APOSOR5189-5G
3-Nitrofenilhidracinio cloruro
3-Nitrofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012939
Núm. CAS: 636-95-3
EINECS: 211-270-6