N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51891-25G OR51891-5G OR51891-100G
APOSOR51891-25GEA 21.9 EUR
APOSOR51891-25G APOSOR51891-5G APOSOR51891-100G
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClNO
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043377
Núm. CAS: 29601-98-7