8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Hydroxy-7-quinolinecarboxylic acid
OR51895-1G OR51895-5G
APOSOR51895-1GEA 34.8 EUR
APOSOR51895-1G APOSOR51895-5G
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid 95%
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671539
Núm. CAS: 19829-79-9