Etilo 2-metilacetoacetato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51898-100G OR51898-25G
APOSOR51898-100GEA 39.3 EUR
APOSOR51898-100G APOSOR51898-25G
Etilo 2-metilacetoacetato
Etilo 2-metilacetoacetato
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 187 °C
Densidad: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009164
Núm. CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9