(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51901-250MG OR51901-1G
APOSOR51901-250MGEA 58 EUR
APOSOR51901-250MG APOSOR51901-1G
(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole 98+%
(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole
Formula: C₁₉H₂₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28411847
Núm. CAS: 1203507-02-1