Nicotinato de bencilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Picolinic acid benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Benzyl 3-pyridinecarboxylate, 3-Pyridinecarboxylic acid benzyl ester, Nicotinic acid benzyl ester
OR51903-250G OR51903-50G OR51903-1KG
APOSOR51903-250GEA 116 EUR
APOSOR51903-250G APOSOR51903-50G APOSOR51903-1KG
Nicotinato de bencilo 98%
Nicotinato de bencilo
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Pto. Ebullición: 177 °C/8,25mmHg
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 1,165 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023584
Núm. CAS: 94-44-0