1,3-Ditiano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51910-100G
APOSOR51910-100GEA 178 EUR
APOSOR51910-100G
1,3-Ditiano 98%
1,3-Ditiano
Formula: C₄H₈S₂
MW: 120,24 g/mol
Pto. Ebullición: 207…208 °C
Pto. de fusión: 52…54 °C
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006654
Núm. CAS: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
UN: 3335
ADR: 9,III