2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
OR51912-1G OR51912-250MG
APOSOR51912-1GEA 23.2 EUR
APOSOR51912-1G APOSOR51912-250MG
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂O₂
Pto. de fusión: 218…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012698
Núm. CAS: 3251-69-2
EINECS: 221-840-6