Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
OR51913-10G
OR51913-1G
OR51913-5G
APOSOR51913-10GEA
440
EUR
APOSOR51913-10G
APOSOR51913-1G
APOSOR51913-5G
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95+%
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ MW: 217,2200 g/mol Pto. de fusión: 216…218 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863732 Núm. CAS: 24782-43-2 |