(3-Clorofenil)acetato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl (3-chlorophenyl)acetate, Methyl 3-chlorophenylacetate, Methyl (3-Chlorophenyl)acetate
OR51916-100G OR51916-25G OR51916-5G
APOSOR51916-100GEA 151 EUR
APOSOR51916-100G APOSOR51916-25G APOSOR51916-5G
(3-Clorofenil)acetato de metilo
(3-Clorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184.62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800679
Núm. CAS: 53088-68-9