2-Bromonicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-bromonicotinate, Methyl 2-bromopyridine-3-carboxylate
OR51917-1G OR51917-25G OR51917-5G
APOSOR51917-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51917-1G APOSOR51917-25G APOSOR51917-5G
2-Bromonicotinato de metilo
2-Bromonicotinato de metilo
Formula: C₇H₆BrNO₂
Pto. de fusión: 32…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367915
Núm. CAS: 52718-95-3