4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51918-1G OR51918-25G OR51918-5G
APOSOR51918-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51918-1G APOSOR51918-25G APOSOR51918-5G
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₅HCl₂N₃
MW: 173,9875 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08460393
Núm. CAS: 5305-45-3