Azometina H, sal sódica hidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51919-100G OR51919-25G
APOSOR51919-100GEA 358 EUR
APOSOR51919-100G APOSOR51919-25G
Azometina H, sal sódica hidrato
Azometina H, sal sódica hidrato
Reagent for boron determination.
Formula: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149588
Núm. CAS: 206752-32-1