Ácido 4-nitro-m-anísico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
OR5192-100G OR5192-25G OR5192-5G
APOSOR5192-100GEA 109 EUR
APOSOR5192-100G APOSOR5192-25G APOSOR5192-5G
Ácido 4-nitro-m-anísico
Ácido 4-nitro-m-anísico
Formula: C₈H₇NO₅
Pto. de fusión: 233…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007353
Núm. CAS: 5081-36-7