2,3-Dihidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR51920-25G
OR51920-100G
APOSOR51920-25GEA
66.7
EUR
APOSOR51920-25G
APOSOR51920-100G
2,3-Dihidroxibenzaldehído 98%
2,3-Dihidroxibenzaldehído
Formula:
C₇H₆O₃ MW: 138,12 g/mol Pto. de fusión: 104…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003324 Núm. CAS: 24677-78-9 EINECS: 246-398-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...