3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR51926-5G
APOSOR51926-5GEA
215
EUR
APOSOR51926-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formula:
C₇H₅ClO₂ MW: 156,5664 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08234659 Núm. CAS: 1829-33-0 |