Biphenyl-4-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR51928-10G
OR51928-25G
OR51928-5G
APOSOR51928-10GEA
261
EUR
APOSOR51928-10G
APOSOR51928-25G
APOSOR51928-5G
Biphenyl-4-carboxamide 97%
Biphenyl-4-carboxamide
Formula:
C₁₃H₁₁NO Pto. de fusión: 229…233 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017573 Núm. CAS: 3815-20-1 |