Ácido 3-cloro-4-nitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5193-1G OR5193-25G OR5193-5G
APOSOR5193-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5193-1G APOSOR5193-25G APOSOR5193-5G
Ácido 3-cloro-4-nitrobenzoico
Ácido 3-cloro-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632172
Núm. CAS: 39608-47-4