N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51930-100G OR51930-25G OR51930-5G
APOSOR51930-100GEA 199 EUR
APOSOR51930-100G APOSOR51930-25G APOSOR51930-5G
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea 98%
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₄S
Pto. de fusión: 115…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239356
Núm. CAS: 107819-90-9