cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: cis-4-Aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
OR51931-5G
APOSOR51931-5GEA 81.2 EUR
APOSOR51931-5G
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,63 g/mol
Pto. de fusión: 193…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366531
Núm. CAS: 56239-26-0